Få mere at vide
4'-methylbiphenyl-4-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15299676 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15299676 1 g 1g
15209686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15299676 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450410010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 101366-51-2
Molekylær formel C13H11ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 266.75
InChI nøgle DBYXACYHGMSPMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-methyl 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl benzenesulfonyl chloride, 4-4-methylphenyl phenyl sulphonyl chloride, 4'-methyl-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-p-tolyl benzenesulfonyl chloride, acmc-20amef, 4-4-chlorosulphonyl phenyl toluene, 4-chlorosulphonyl-4'-methylbiphenyl
PubChem CID 2794758
IUPAC navn 4-(4-methylphenyl)benzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 107.0°C to 110.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 266.75
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Methylbiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.