Få mere at vide
4'-Methylbiphenyl-2-karbonitril, TRC
Artikelnummer. 30479394
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479394 100 g
30470279 5 g
30471480 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479394 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294115100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114772-53-1
Molekylær formel C14 H11 N
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-methyl-, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-(p-Tolyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 2'-Cyano-4-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-cyanobiphenyl, 4'-Methyl-1,1'-biphenyl-2-ylcarbonitrile, 4'-Methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)benzonitril
SMIL Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
Formel vægt 193.0891