Få mere at vide
4'-Methylbiphenyl-2-karbonitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30051940
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051940 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051940 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0862.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4'-Methylbiphenyl-2-carbonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
CAS 114772-53-1
Analyt- eller komponentnavne 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C14 H11 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym [1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile, 4'-methyl-, 4'-Methyl[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile, 2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-(p-Tolyl)benzonitrile, 2-Cyano-4'-methyl-1,1'-biphenyl, 2-Cyano-4'-methylbiphenyl, 2'-Cyano-4-methylbiphenyl, 4-Methyl-2'-cyanobiphenyl, 4'-Methyl-1,1'-biphenyl-2-ylcarbonitrile, 4'-Methyl-2-cyanobiphenyl, 4'-Methylbiphenyl-2-carbonitrile
InChI formel InChI=1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N
IUPAC navn 2-(4-methylphenyl)benzonitril
Molekylvægt (g/mol) 193.24
Mængde 25 mg
Formel vægt 193,0891 g/mol