Få mere at vide
4-Methylbenzylmagnesiumchlorid, 0,5 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722962 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722962 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10722962 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433700500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 29875-07-8 | C8H9ClMg | 164.92 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzylmagnesium chloride
CAS 29875-07-8, 109-99-9
CAS min % 8.08, 90.12
CAS Max % 9.88, 91.92
Farve Brun eller grøn til gul
Tæthed 0.9180g/mL
Kogepunkt 65,0 °C
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C8H9ClMg
MDL nummer MFCD01319893
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.918
Synonym 4-methylbenzylmagnesium chloride, 4-methylbenzylmagnesium chloride solution, p-methylbenzylmagnesium chloride, 4-methylbenzyl magnesium chloride, sakyclwkowgtft-uhfffaoysa-m, magnesium,chloro 4-methylphenyl methyl, chloro 4-methylphenyl methyl magnesium, 4-methylbenzylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf, 4-methylbenzylmagnesium chloride 0.5 m in tetrahydrofuran
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle SAKYCLWKOWGTFT-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC=C(C[Mg]Cl)C=C1
IUPAC navn magnesium;1-methanidyl-4-methylbenzen;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 164.92
PubChem CID 11298156
Formel vægt 164.92
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.