Få mere at vide
4-Methylbenzylidene Camphor, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Methyl Benzylidene Camphor |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 254.1671 |
| Procent renhed | >95% |