Få mere at vide
4-Methylbenzyl isothiocyanat, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzyl isothiocyanate |
| Tæthed | 1.08 |
| Kogepunkt | 97 °C (1 mmHg) |
| Lugt | Gennemtrængende |
| Brydningsindeks | 1.589 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN2922 |
| Beilstein | 2082478 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Formel vægt | 163.24 |
| Vis mere |