Få mere at vide
4-methylbenzylisothiocyanat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387576
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387576 2 g 2g
11397576 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387576 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11135.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3694-46-0 | C9H9NS | 163.238 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3694-46-0
Molekylær formel C9H9NS
Molekylvægt (g/mol) 163.238
MDL nummer MFCD00041118
InChI nøgle OAXIUBJXQISJEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl isothiocyanate, 1-isothiocyanatomethyl-4-methylbenzene, p-methylbenzyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl, isothiocyanic acid, p-methylbenzyl ester, benzene, 1-isothiocyanatomethyl-4-methyl-9ci, acmc-1cobu, 4-methylbenzylisothiocyanate, wln: scn1r d1, 4-12-00-02578 beilstein handbook reference
PubChem CID 19409
IUPAC navn 1-(isothiocyanatomethyl)-4-methylbenzen
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzyl isothiocyanate
Tæthed 1.08
Kogepunkt 97°C (1 mmHg)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.589
Mængde 2 g
FN nummer UN2922
Beilstein 2082478
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 163.24
Procent renhed 96%