Få mere at vide
4-Methylbenzyl Cyanide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzyl Cyanide |
| CAS | 2947-61-7 |
| Molekylær formel | C9H9N |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | p-Tolylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMIL | CC1=CC=C(CC#N)C=C1 |
| IUPAC navn | 2-(p-tolyl)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vægt | 131.0735 |