Få mere at vide
4-Methylbenzylbromid, TRC
Artikelnummer. 30471843
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471843 100 g
30479639 5 g
30474617 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30471843 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM289735100G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-81-4
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.06
Synonym alpha-Bromo-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-methylbenzene, 4-(Bromomethyl)toluene, 4-Methylbenzyl Bromide, NSC 8050, p-(Bromomethyl)toluene, p-Methylbenzyl Bromide, p-Xylyl Bromide, p-Xylyl alpha-Bromide, alpha-Bromo-p-xylene, alpha-Bromo-p-xylol
IUPAC navn 1-(bromomethyl)-4-methylbenzene
SMIL Cc1ccc(CBr)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzyl Bromide
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H9Br/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Formel vægt 183.9888