Få mere at vide
4-Methylbenzylalkohol, TRC
Artikelnummer. 30480336
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480336 5 g
30470728 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30480336 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8010055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methylbenzyl Alcohol
CAS 589-18-4
Molekylær formel C8 H10 O
Mængde 5 g
Synonym 4-(Hydroxymethyl)toluene, 4-Methylbenzyl alcohol, p-Methylbenzyl alcohol, p-Tolylcarbinol
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
SMIL Cc1ccc(CO)cc1
IUPAC navn p-tolylmethanol
Molekylvægt (g/mol) 122.16
Formel vægt 122.0732