Få mere at vide
4-Methylbenzotriazole-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzotriazole-d3 |
| CAS | 1219151-49-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C7H4D3N3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(Methyl-d3)-1H-benzotriazole, 7-(Methyl-d3)-1H-benzotriazole, 4-(Methyl-d3)-1,2,3-benzotriazole, 4-(Methyl-d3)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c1-5-3-2-4-6-7(5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C1=C2C(NN=N2)=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.17 |
| Procent renhed | >95 |