Få mere at vide
4-Methylbenzonitrile, Mikromol™
Artikelnummer. 17913246
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17913246 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17913246 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1143.170100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Methylbenzonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile)
CAS 104-85-8
Analyt- eller komponentnavne 4-Methylbenzonitrile (p-Tolunitrile)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H7 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Benzonitrile, 4-methyl-, p-Tolunitrile (8CI), 4-Methylbenzonitrile, 1-Cyano-4-methylbenzene, 4-Cyanotoluene, 4-Methylcyanobenzene, 4-Methylphenyl cyanide, 4-Methylphenylnitrile, 4-Toluenitrile, 4-Tolyl cyanide, NSC 70985, p-Cyanotoluene, p-Methylbenzonitrile, p-Toluenenitrile, p-Tolyl cyanide, p-Tolylnitrile
InChI formel InChI=1S/C8H7N/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C#N
IUPAC navn 4-methylbenzonitrile
Molekylvægt (g/mol) 117.15
Mængde 100 mg
Formel vægt 117.0578 g/mol