missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methylbenzil, TRC

Artikelnummer. 30468264
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468264 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468264 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2889252.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzil
CAS 2431-00-7
Molekylær formel C15 H12 O2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C15H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)15(17)14(16)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1-(4-methylphenyl)-2-phenylethane-1,2-dione
Molekylvægt (g/mol) 224.25
Formel vægt 224.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.