Få mere at vide
4-Methylbenzil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzil |
| CAS | 2431-00-7 |
| Molekylær formel | C15 H12 O2 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O2/c1-11-7-9-13(10-8-11)15(17)14(16)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)C(=O)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1-(4-methylphenyl)-2-phenylethane-1,2-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vægt | 224.0837 |