Få mere at vide
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-supported, 1% cross-linked, 100-200 mesh, 0.5-1.0 mmol/g on PS-DVB
Artikelnummer. 11430770
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430770 5 g 5g
11440770 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044455.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5267-49-2 | C14H16ClN | 233.74 g/mol
Hydrochloridharpikser er blevet brugt til at studere behandlingen af hyperfosfatæmi hos patienter med nyresvigt i slutstadiet. Og også brugt til vedhæftning af linkere på lignende måde som PL-AMS Resin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5267-49-2
Molekylær formel C14H16ClN
Molekylvægt (g/mol) 233.74
MDL nummer MFCD00801150
InChI nøgle NHTZSJKMWBONMD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-methylphenyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hydrochloride, 4-methylbenzhydrylamine hydrochloride, phenyl p-tolyl methanamine hydrochloride, 4-methylphenyl phenyl methyl amine hcl, 4-methylphenyl-phenylmethanamine hydrochloride
PubChem CID 2734294
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride
Navn note Polymer-supported, 1% cross-linked, 0.5 to 1.0 mmol/g on PS-DVB
Farve Hvid til gul
Maskestørrelse 100 to 200 Mesh
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Suspended in DCM/DFM(1:1).
Fysisk form Perler