Få mere at vide
4-Methylbenzenethiol, TRC
Artikelnummer. 30478040
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30478040 10 g
1 options
Artikelnummer. 30478040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29051010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzenethiol
CAS 106-45-6
Molekylær formel C7H8S
Mængde 10 g
Synonym p-Toluenethiol, 1-Mercapto-4-methylbenzene, 4-Mercaptotoluene, 4-Methyl-1-thiophenol, 4-Methylphenyl Mercaptan, 4-Methylphenylthiol, 4-Methylthiophenol, 4-Thiocresol, 4-Toluenethiol, NSC 2227, NSC 229565, p-Mercaptotoluene, p-Methylbenzenethiol, p-Methylbenzenthiol, p-Methylphenyl Mercaptan, p-Methylphenylthiol, p-Methylthiophenol, p-Thiocresol, p-Thiolcresol, p-Tolyl mercaptan, p-Tolylthiol
InChI formel InChI=1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
SMIL Cc1ccc(S)cc1
IUPAC navn 4-methylbenzenethiol
Molekylvægt (g/mol) 124.2
Formel vægt 124.0347