Få mere at vide
4-methylbenzensulfonsyrehydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17242894
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17242894 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17242894 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0598.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-methylbenzensulfonsyrehydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Analyt- eller komponentnavne 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H8 O3 S . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP), Lisinopril Imp. B (EP), 4-Methylbenzene-sulphonic Acid Hydrate, Lisinopril Dihydrate Imp. B (EP) as Hydrate, Anastrozole Imp. F (EP) as Hydrate, Anastrozole Impurity F as Hydrate, Escitalopram Oxalate Impurity J as Hydrate, Lisinopril Dihydrate Impurity B as Hydrate, Sultamicillin Impurity B as Hydrate, Tizanidine Hydrochloride Impurity I as Hydrate, Escitalopram Impurity J as Hydrate, Lisinopril Impurity B as Hydrate, Tizanidine Impurity I as Hydrate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMIL O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 190.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 190,03 g/mol