Få mere at vide
4-Methylbenzensulfonamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17991776
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17991776 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17991776 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0325.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
4-Methylbenzensulphonamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Toluenesulfonamide
CAS 70-55-3
Analyt- eller komponentnavne p-Toluenesulfonamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H9 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Gliclazide Imp. A (EP), Tolbutamide Imp. A (EP), p-Toluenesulfonamide, (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Gliclazide Impurity A, Tolbutamide Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonamid
Molekylvægt (g/mol) 171.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 171,0354 g/mol