Få mere at vide
4-Methylbenzensulfonsyre monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30478186
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30478186 250 g
1 options
Artikelnummer. 30478186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM288740250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzenesulphonic Acid Hydrate
CAS 6192-52-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H8 O3 S . H2 O
Mængde 250 g
Synonym 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrate (1:1), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate (9CI), p-Toluenesulfonic acid, monohydrate (8CI), 4-Methylbenzenesulfonic acid monohydrate, 4-Toluenesulfonic acid monohydrate, Tosic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid monohydrate
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
SMIL O.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 4-methylbenzensulfonsyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 190.22
Formel vægt 190.03
Procent renhed >95