Få mere at vide
4-Methylbenzenboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30470153
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30470153 1 g
1 options
Artikelnummer. 30470153 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2888601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzeneboronic Acid
CAS 5720-05-8
Molekylær formel C7H9BO2
Mængde 1 g
Synonym Boronic acid, B-(4-methylphenyl)-Boronic acid, (4-methylphenyl)- (9CI), p-Tolueneboronic acid (7CI,8CI), (4-Methylphenyl)boronic acid, (p-Methylphenyl)boronic acid, 4-Tolueneboronic acid, 4-Tolylboronic acid, NSC 62870, p-Methylbenzeneboronic acid, p-Tolylboronic acid
InChI formel InChI=1S/C7H9BO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5,9-10H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)B(O)O
IUPAC navn (4-methylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 135.96
Formel vægt 136.0696