Få mere at vide
4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 99%
Artikelnummer. p-7047650
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11305335
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19563.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 380481-66-3 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 380481-66-3
Molekylær formel C12H17BO2
Molekylvægt (g/mol) 204.076
MDL nummer MFCD03788728
InChI nøgle ZSPBWRPQSPRISS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborinane, 4-methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 5,5-dimethyl-2-4-methylphenyl-1,3,2-dioxaborinane, amtb973, 2-p-tolyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 5,5-dimethyl-2-p-tolyl-1,3,2-dioxaborine, 2-4-methylphenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 23005406
IUPAC navn 5,5-dimethyl-2-(4-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinan
SMIL B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Smeltepunkt 93°C to 95°C
Mængde 1 g
Formel vægt 204.08
Procent renhed 99%