Få mere at vide
4-Methylbenzenboronsyre neopentylglycolester, 99%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzeneboronic acid neopentyl glycol ester |
| Smeltepunkt | 93°C to 95°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 204.08 |
| Procent renhed | 99% |