Få mere at vide
4-methylbenzenboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021135
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11440973
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13347.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
4-Methylbenzenboronsyre, er et almindeligt anvendt kemikalie i Suzuki-koblingsreaktioner. Det bruges også som mellemprodukt i den farmaceutiske industri
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methylbenzenboronsyre, er et almindeligt anvendt kemikalie i Suzuki-koblingsreaktioner. Det bruges også som mellemprodukt i den farmaceutiske
industri. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5720-05-8
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzeneboronic acid
Smeltepunkt 246°C to 254°C
Molekylær formel C7H9BO2
MDL nummer MFCD00039138
Mængde 1 g
Beilstein 2935970
Synonym 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
InChI nøgle BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
IUPAC navn (4-methylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 135.96
PubChem CID 79799
Formel vægt 135.96
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylbenzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Methylbenzeneboronic acid