Få mere at vide
4-Methylbenzenboronsyre, 98%
Beskrivelse
4-Methylbenzenboronsyre, er et almindeligt anvendt kemikalie i Suzuki-koblingsreaktioner. Det bruges også som mellemprodukt i den farmaceutiske industri
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylbenzenboronsyre, er et almindeligt anvendt kemikalie i Suzuki-koblingsreaktioner. Det bruges også som mellemprodukt i den farmaceutiske
industri. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 246 °C til 254 °C |
| Molekylær formel | C7H9BO3 |
| MDL nummer | MFCD00236047 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2935970 |
| Synonym | 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
| InChI nøgle | ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC1=CC=CC=C1B(O)O |
| Vis mere |