Få mere at vide
4-Methylbenzenboronsyre, 98%
Description
4-Methylbenzenboronsyre, er et almindeligt anvendt kemikalie i Suzuki-koblingsreaktioner. Det bruges også som mellemprodukt i den farmaceutiske industri
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methylbenzenboronsyre, er et almindeligt anvendt kemikalie i Suzuki-koblingsreaktioner. Det bruges også som mellemprodukt i den farmaceutiske
industri. Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylbenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 246°C to 254°C |
| Molekylær formel | C7H9BO2 |
| MDL nummer | MFCD00039138 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 2935970 |
| Synonym | 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in water. |
| InChI nøgle | BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC=C(C=C1)B(O)O |
| Show More |
Safety and Handling
- 4-Methylbenzeneboronic acid
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylbenzeneboronic acid