Få mere at vide
4-Methylbenzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7034056
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15428157
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H51704.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19227-13-5
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.181
MDL nummer MFCD00019952
InChI nøgle NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzamidoxime, 4-methylbenzamide oxime, p-toluamidoxime, n-hydroxy-4-methyl-benzamidine, hydroxyimino 4-methylphenyl methylamine, n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-methylbenzimidamide, n-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
PubChem CID 5493168
IUPAC navn N'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzamidoxime
Smeltepunkt 135°C to 138°C
Mængde 1 g
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%