Få mere at vide
4-Methylbenzamide, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31103029
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31103029 25 g
31101515 100 g
31093912 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31103029 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14948125g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylbenzamide
CAS 619-55-6
Molekylær formel C8H9NO
MDL nummer MFCD00008002
Mængde 25 g
SMIL O=C(N)C1=CC=C(C)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 135.16
Procent renhed 97%