Få mere at vide
4-Methylbenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30467579
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30467579 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30467579 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2888452.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale p-Tolualdehyde
CAS 104-87-0
Molekylær formel C8 H8 O
Mængde 2.5 g
Synonym Benzaldehyde, 4-methyl-, p-Tolualdehyde (8CI), 4-Methylbenzaldehyde, 4-Tolualdehyde, NSC 2224, PTAL, p-Formyltoluene, p-Methylbenzaldehyde, p-Toluic aldehyde
InChI formel InChI=1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
SMIL Cc1ccc(C=O)cc1
IUPAC navn 4-methylbenzaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Formel vægt 120.0575