Få mere at vide
4-methylaminophenolsulfat, 99%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479070 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10479070 5 g 5g
10764641 100 g 100g
10011700 500 g 500g
10714294 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10479070 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
4-methylaminophenolsulfat, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS-nummer-55-55-0, Metol, 500 g, 13, 441, 100,0, 98,5, beige til hvid eller grå, nedbrydningsoplysninger:> 260 grader C, 1,5770 g/mL, 200-237-1, 344,38, Extra Pure, GHS-signalord: Advarsel
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-55-0
Molekylær formel C14H18N2O2·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 344.38
MDL nummer MFCD00013140
Synonym Metol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylaminophenol sulfate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning Decomposition Information: >260°C
Smeltepunkt 260.0°C
Farve Beige til hvid eller grå
Tæthed 1.5770g/mL
Antændelsesrest 0.15% max.
Tab ved tørring 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Mængde 5 g
Beilstein 13, 441
Merck Index 15, 6091
Specifik vægtfylde 1.577
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 344.38
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /