Få mere at vide
4-methylaminophenolsulfat, 99%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10011700 500 g 500g
10479070 5 g 5g
10764641 100 g 100g
10714294 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10011700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156805000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
4-methylaminophenolsulfat, 99%, C14H18N2O2.H2SO4, CAS-nummer-55-55-0, Metol, 500 g, 13, 441, 100,0, 98,5, beige til hvid eller grå, nedbrydningsoplysninger:> 260 grader C, 1,5770 g/mL, 200-237-1, 344,38, Extra Pure, GHS-signalord: Advarsel
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-55-0
Molekylær formel C14H18N2O2·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 344.38
MDL nummer MFCD00013140
Synonym Metol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylaminophenol sulfate
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Oplysninger om nedbrydning Decomposition Information: >260°C
Smeltepunkt 260.0°C
Farve Beige til hvid eller grå
Tæthed 1.5770g/mL
Antændelsesrest 0.15% max.
Tab ved tørring 0.3% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel (CH3NHC6H4OH)2·H2SO4
Mængde 500 g
Beilstein 13, 441
Merck Index 15, 6091
Specifik vægtfylde 1.577
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: soluble in 20 parts cold water,soluble in 6 parts boiling water,slightly soluble in alcohol,insoluble in ether
Formel vægt 344.38
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methylaminophenol sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /