missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylaminoantipyrine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylaminophenazone Hydrochloride |
| CAS | 856307-27-2 |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 O . Cl H |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Methylamino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one Hydrochloride, Metamizole Sodium Imp. C (EP) as Hydrochloride, 4-Methylaminophenazone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O.ClH/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,13H,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenylpyrazol-3-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.73 |
| Formel vægt | 253.0982 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?