Tekniske data
| CAS | 55-55-0 |
| Smeltepunkt | 260°C |
| pH | 3.5 to 4.5 |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Molekylær formel | C14H18N2O2·H2SO4 |
| MDL nummer | 13140 |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 344.38g/mol |
| Fysisk form | Solid |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Methylaminophenol sulfate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /