Få mere at vide
4-(Methylamino)phenol sulfate, ACS, 99.0-101.5%
Artikelnummer. 11394187
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11394187 250 g 250g
11384187 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11394187 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036674.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55-55-0
4-(Methylamino)phenolsulfat er en fotografisk fremkalder, der bruges til sort/hvid fotografering. Det bruges også som toneudviklere i udviklingsmidler. Yderligere bruges det i oxidative hårfarveformuleringer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-55-0
MDL nummer MFCD00013140
Synonym Bis(4-hydroxy-n-methylanilinium) sulfate; Metol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylamino)phenol sulfate
Smeltepunkt ∼260°C (decomposition)
Farve Creme til hvid
Mængde 250 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3919382
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,6017
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water and ethanol. Insoluble in diethyl ether.
Formel vægt 344.38
Procent renhed 99.0 to 101.5%
Grad ACS
Fysisk form Pulver