Få mere at vide
4-(methylamino)phenolsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423347
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423347 1000 g 1000g
11433347 50 g 50g
11443347 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11423347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16236.0B
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 55-55-0 | C14H18N2O2·H2SO4
4-(Methylamino)phenolsulfat, er en populær fotografisk fremkalder, der bruges i sort& hvid fotografering. Det er også et fremragende fremkaldermiddel til de fleste applikationer til kontinuerlige toneudviklere, og det er blevet meget brugt i offentliggjorte udviklerformler såvel som kommercielle produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-(Methylamino)phenolsulfat, er en populær fotografisk fremkalder, der bruges i sort& hvid fotografering. Det er også et fremragende fremkaldermiddel til de fleste applikationer til kontinuerlige toneudviklere, og det er blevet meget brugt i offentliggjorte udviklerformler såvel som kommercielle produkter.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand (50 mg/ml).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55-55-0
Molekylær formel C14H18N2O2·H2SO4
MDL nummer MFCD00013140
Synonym Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulfate; Metol
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylamino)phenol sulfate
Smeltepunkt ∼260°C (decomposition)
Mængde 1000 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3919382
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,6017
Opløselighedsinformation It is soluble in water (50mg/mL).
Formel vægt 344.38
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.