missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methylamino-d3 Antipyrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylamino-d3 Antipyrine |
| CAS | 1246820-06-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H12D3N3O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,5-Dimethyl-2-phenyl-4-(trideuteriomethylamino)pyrazol-3-one, 4-Methylaminophenazone-D3 (N4-methyl-D3), 4-Methylamino-d3 antipyrine, 4-[(Methyl-d3)amino]antipyrine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-[(methyl-d3)amino]-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, N-(Methyl-d3)-4-aminoantipyrine, N-(Methyl-d3)-4-aminophenazone, 4-(Methyl-d3)amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,13H,1-3H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.29 |
| Procent renhed | >95 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?