missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30468535
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468535 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468535 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM220805500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Methylamino)cyclohexanone 2,2-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride
CAS 158747-10-5
Molekylær formel C12H23NO2.HCl
Mængde 500 mg
Synonym 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Methylaminocyclohexanone (2,2-dimethyltrimethylene) ketal hydrochloride, 4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride, 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1,5-Dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine, N,3,3-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 4-Methylaminocyclohexanone (2,2-dimethyltrimethylene) ketal hydrochloride, 4-Methylaminocyclohexanone 2',2'-Dimethyltrimethylene Ketal Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H23NO2.ClH/c1-11(2)8-14-12(15-9-11)6-4-10(13-3)5-7-12;/h10,13H,4-9H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CNC1CCC2(CC1)OCC(C)(C)CO2
IUPAC navn N,3,3-trimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-amine;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 249.78
Formel vægt 249.1496
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.