Få mere at vide
4-(Methylamino)butanoic Acid Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30482197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482197 5 g
30479494 10 g
30468354 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482197 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3319835G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6976-17-6
Molekylær formel C5H11NO2 . HCl
Molekylvægt (g/mol) 153.61
Synonym 4-(Methylamino)butanoic Acid Hydrochloride, 4-(Methylamino)butyric Acid Hydrochloride
IUPAC navn 4-(methylamino)butanoic acid;hydrochloride
SMIL Cl.CNCCCC(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 4-(Methylamino)butanoic Acid Hydrochloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-6-4-2-3-5(7)8;/h6H,2-4H2,1H3,(H,7,8);1H
Formel vægt 153.0557
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.