Få mere at vide
4-(Methylamino)benzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylamino)benzoic Acid |
| CAS | 10541-83-0 |
| Molekylær formel | C8H9NO2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 4-(N-Methylamino)benzoic Acid, N-Methyl-4-aminobenzoic Acid, NSC 102506 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CNc1ccc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(methylamino)benzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0633 |