Få mere at vide
4-(Methylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylamino)benzoic Acid Ethyl Ester |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-3-13-10(12)8-4-6-9(11-2)7-5-8/h4-7,11H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 179.0946 |