Få mere at vide
4-Methylamino Antipyrine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methylamino antipyrine |
| CAS | 519-98-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12 H15 N3 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3 H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 4-(methylamino)- (6 CI,8 CI), 4-(Methylamino)antipyrine, 4-Methylaminophenazone, 4-Monomethylaminoantipyrine, 4-Monomethylaminophenazone, Methylaminoantipyrine, Methylaminophenazone, Monomethylaminoantipyrine, N-Methyl-4-aminoantipyrine, N-Methyl-4-aminophenazone, N-Methylaminoantipyrine, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine, Noraminopyrine, Metamizole Sodium Monohydrate Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H15N3O/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,13 H,1-3H3 |
| SMIL | CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenylpyrazol-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.27 |
| Vis mere |