Få mere at vide
4-(Methylamino)antipyrine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325347
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325347 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325347 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15083380AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methylamino antipyrine
CAS 519-98-2
Analyt- eller komponentnavne 4-Methylamino antipyrine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N3 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Antipyrine, 4-(methylamino)- (6CI,8CI), 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-(Methylamino)antipyrine, 4-Methylaminophenazone, 4-Monomethylaminoantipyrine, 4-Monomethylaminophenazone, Methylaminoantipyrine, Methylaminophenazone, Monomethylaminoantipyrine, N-Methyl-4-aminoantipyrine, N-Methyl-4-aminophenazone, N-Methylaminoantipyrine, N-Methylaminophenazone, Noramidopyrine, Noraminopyrine, Metamizole Sodium Monohydrate Imp. C (EP)
InChI formel InChI=1S/C12H15N3O/c1-9-11(13-2)12(16)15(14(9)3)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,13H,1-3H3
SMIL CNC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2
IUPAC navn 1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenylpyrazol-3-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 217.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 217.1215 g/mol