missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Methylamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylamino)-4-(3-pyridyl)butyric Acid |
| CAS | 15569-99-0 |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O2/c1-11-9(4-5-10(13)14)8-3-2-6-12-7-8/h2-3,6-7,9,11H,4-5H2,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | CNC(CCC(=O)O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 4-(methylamino)-4-pyridin-3-ylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vægt | 194.1055 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?