missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic-d3 Acid |
| CAS | 1346601-36-2 |
| Molekylær formel | C8H5D3N2O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-9-6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,9H,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-nitro-4-(trideuteriomethylamino)benzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.18 |
| Formel vægt | 199.0672 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?