Få mere at vide
4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylamino)-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 41263-74-5 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 O4 |
| Mængde | 2 g |
| Synonym | NSC 138300 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-9-6-3-2-5(8(11)12)4-7(6)10(13)14/h2-4,9H,1H3,(H,11,12) |
| SMIL | CNc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-(methylamino)-3-nitrobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vægt | 196.0484 |