Få mere at vide
4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-pentanone, Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methylamino)-1-(3-pyridyl)-1-pentanone','Dihydrochloride |
| CAS | 133381-81-4 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O . 2 Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9(12-2)5-6-11(14)10-4-3-7-13-8-10;;/h3-4,7-9,12H,5-6H2,1-2H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.CNC(C)CCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC navn | 4-(methylamino)-1-pyridin-3-ylpentan-1-one;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.18 |
| Formel vægt | 264.0796 |