Få mere at vide
4'-Methylacetophenon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methylacetophenone |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3 |
| Formel vægt | 134.0732 |