Få mere at vide
4'-Methylacetophenone-d10, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Methylacetophenone-D10 |
| CAS | 358730-83-3 |
| Molekylær formel | C9 D10 O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Ethanone-2,2,2-d3, 1-[4-(methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]- (9 CI), 4'-(Methyl-d3)acetophenone-2,2,2,2',3',5',6'-d7, 1-[4-(Methyl-d3)phenyl-2,3,5,6-d4]ethanone-2,2,2-d3, 4'-Methylacetophenone-D10, 4'-Methylacetophenone-d10 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.2367 |
| Formel vægt | 144.1359 g/mol |
| Vis mere |