Få mere at vide
4-(Methyl)thiochroman-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Methyl)thiochroman-4-ol |
| CAS | 79454-13-0 |
| Molekylær formel | C10H12OS |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1-benzothiopyran-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12OS/c1-10(11)6-7-12-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-5,11H,6-7H2,1H3 |
| SMIL | CC1(O)CCSc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-methyl-2,3-dihydrothiochromen-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.27 |
| Formel vægt | 180.0609 |