missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-(Methyl)thiochroman-4-ol, TRC

Artikelnummer. 30479495
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479495 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479495 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3310351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-(Methyl)thiochroman-4-ol
CAS 79454-13-0
Molekylær formel C10H12OS
Mængde 1 g
Synonym 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1-benzothiopyran-4-ol
InChI formel InChI=1S/C10H12OS/c1-10(11)6-7-12-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-5,11H,6-7H2,1H3
SMIL CC1(O)CCSc2ccccc12
IUPAC navn 4-methyl-2,3-dihydrothiochromen-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 180.27
Formel vægt 180.0609
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.