Få mere at vide
4-Methyl(thiobenzamide), 97%
Artikelnummer. 11479836
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479836 1 g 1g
11489836 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20320.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2362-62-1 | C8H9NS | 151.227 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2362-62-1
Molekylær formel C8H9NS
Molekylvægt (g/mol) 151.227
MDL nummer MFCD00173750
InChI nøgle QXYZSNGZMDVLKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzothioamide, 4-methyl thiobenzamide, 4-methylthiobenzamide, 4-methylbenzene-1-carbothioamide, 4-methyl-thiobenzamide, 4-methylbenzenethioamide, benzenecarbothioamide, 4-methyl, amino 4-methylphenyl methane-1-thione, 4-pmtb, p-methylthiobenzoylamide
PubChem CID 737209
IUPAC navn 4-methylbenzencarbothioamid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl(thiobenzamide)
Smeltepunkt 166°C to 169°C
Mængde 1 g
Formel vægt 151.23
Procent renhed 97%